Merck
BAF187740160
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 60 x 22-25 mm tubes, blue
Synonym(e):
tube holder
Größe auswählen
1 EA
CHF 75.70
CHF 75.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 75.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
CHF 75.70
Check Cart for Availability
Materialien
blue
epoxy (coated steel)
Leistungsmerkmale
Holds 60 x 22-25 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18774-0160
L × B × H
29.5 cm × 18.7 cm × 8.3 cm
Allgemeine Beschreibung
Geschweißter Stahldraht mit eingebrannter Epoxybeschichtung gegen Rost und Korrosion. Beschichtung resistent gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren & Laugen und ist abriebfest. Temperaturbereich: -233 - 121°C. Mit quadratischen Löchern, drei Etagen, Schlitzmaschen-Boden und verstärkten Ecken.
Rechtliche Hinweise
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)