Merck
BAF175750013
Snap Cap Vials
capacity 48 mL
Größe auswählen
144 EA
CHF 180.00
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
144 EA
CHF 180.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Verpackung
pack of 144 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F17575-0013
Kapazität
48 mL
Röhrchendurchm.
34 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)