BAF175740000
Sample vials with captive closure
capacity 9.5 mL
Größe auswählen
CHF 43.40
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 43.40
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
colorless tube
flat bottom
low-density polyethylene cap
low-density polyethylene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
neck thread PUSH FIT
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F17574-0000
AD × H × ID
0.68 in. × 2.25 in. × 9.5 mm
Kapazität
9.5 mL
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Snug fitting snap-on lid opens and closes with a flip of your thumb for single-handed operation
- Lab Grade LDPE won′t contaminate samples
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)