Merck
BAF116370008
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 250 mL (8 oz), polyethylene
Synonym(e):
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethylene
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11637-0008
Kappendurchm.
24 mm
Kapazität
250 mL (8 oz)
Allgemeine Beschreibung
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)