Wichtige Dokumente
B91757
tert.-Butylcyclohexan
≥99%
Synonym(e):
2-Cyclohexyl-2-methyl-propan
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(C6H11)C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.27
Beilstein:
1900578
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C10H20/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
XTVMZZBLCLWBPM-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?