Merck
B58008
Sigma-Aldrich
2-Brombenzonitril
99%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.02
Beilstein:
2042185
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
powder
bp
251-253 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-57 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChIKey
AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)