Wichtige Dokumente
ALD01730
3-methyl-2-(methylphenyl-1-ylamino)butan-1-ol
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCC(C)(C)NC1=CC=CC=C1C
InChI
1S/C12H19NO/c1-10-6-4-5-7-11(10)13-12(2,3)8-9-14/h4-7,13-14H,8-9H2,1-3H3
InChIKey
QNYAMNLTWVXKEX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)