Wichtige Dokumente
ALD01708
3-methyl-N-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)aniline
About This Item
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CC(C)(C)C)(C)NC1=CC(C)=CC=C1
InChI
1S/C15H25N/c1-12-8-7-9-13(10-12)16-15(5,6)11-14(2,3)4/h7-10,16H,11H2,1-6H3
InChIKey
WVIWUTRLDSRXBX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)