Wichtige Dokumente
ALD00594
2-Hydroxynicotinaldehyde
97%
Synonym(e):
2-Hydroxy-pyridine-3-carbaldehyde, TDG4
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
223 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-4-5-2-1-3-7-6(5)9/h1-4H,(H,7,9)
InChIKey
DNTYEVWEOFZXFE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.