Merck
ALD00348
Sigma-Aldrich
Boc-3-[3,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]-L-alanine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(3,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 135.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17F6NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
ALPH: +24.0, 0.5%EtOH
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder or solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)C=C1)=O
InChI
1S/C16H17F6NO4/c1-14(2,3)27-13(26)23-11(12(24)25)7-8-4-5-9(15(17,18)19)10(6-8)16(20,21)22/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t11-/m0/s1
InChIKey
LLRXWQAYIGATCH-NSHDSACASA-N
Anwendung
Unnatural amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)