Wichtige Dokumente
ALD00202
2,6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
95%
About This Item
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
65-70 °C
SMILES String
O=S(C1=C(Cl)C=CC=C1Cl)(F)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H
InChIKey
YZHIFNHRRUIOAY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)