Wichtige Dokumente
ALD00138
3,4-Dichlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.539
Dichte
1.587 g/mL at 25 °C
SMILES String
FS(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
InChIKey
MEUGNSGWAGTVDJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.