Merck
ALD00130
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
Größe auswählen
10 G
CHF 1’020.00
CHF 1’020.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 1’020.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7FO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 1’020.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n/D 1.154
Dichte
1.339 g/L at 25 °C
SMILES String
FS(C1=CC=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
QHEMDSDRFAIOOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach for the usage of amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)