Wichtige Dokumente
ALD00124
4′-Methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
About This Item
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
SMILES String
FS(C(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(OC)C=C2)(=O)=O
InChI
1S/C13H11FO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChIKey
GKOAHXFFXWQOBJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)