Wichtige Dokumente
ALD00120
4′-Methyl-[1,1′-biphenyl]-4-sulfonyl fluoride
95% (GC)
About This Item
Assay
95% (GC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
132-137 °C
SMILES String
CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(S(F)(=O)=O)C=C2
InChI
1S/C13H11FO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
InChIKey
SRUDIGLPGZXHEO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)