Wichtige Dokumente
ALD00066
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
95%
Synonym(e):
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl fluoride
About This Item
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
53-58 °C
SMILES String
O=S(C1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F)(F)=O
InChI
1S/C7H3BrF4O3S/c8-4-1-2-6(16(12,13)14)5(3-4)15-7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
WWXPNOFROLLPOF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)