Wichtige Dokumente
A75005
2-Amino-4-Phenylthiazol -hydrobromid Monohydrat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
180-183 °C (lit.)
SMILES String
Br[H].[H]O[H].Nc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S.BrH.H2O/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-6H,(H2,10,11);1H;1H2
InChIKey
SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)