Merck
A1800
Sigma-Aldrich
4-Acetamidobenzaldehyd
technical grade
Synonym(e):
4′-Formylacetanilid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
148-153 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-6H,1H3,(H,10,12)
InChIKey
SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Interconversion model analysis and estimation of available fractions for 4-acetaminobenzaldehyde and its reversible metabolite, 4-acetaminobenzylalcohol, in the rat using the multi-lines fitting technique.
S Inui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 36(5), 1922-1925 (1988-05-01)