Merck
A12208
Sigma-Aldrich
3-Oxobutyraldehyd-dimethylacetal
95%
Synonym(e):
Acetylacetaldehyd-dimethylacetal
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
Beilstein:
1702372
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)