Merck
96627
Sigma-Aldrich
O-tert.-Butyl-L-tyrosin-methylester -hydrochlorid
≥98.0%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COC6H4CH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.78
Beilstein:
7696272
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Form
flakes
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21NO3.ClH/c1-14(2,3)18-11-7-5-10(6-8-11)9-12(15)13(16)17-4;/h5-8,12H,9,15H2,1-4H3;1H/t12-;/m0./s1
InChIKey
PAFVAMWJVIIMQK-YDALLXLXSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)