Merck
95902
Sigma-Aldrich
5-(Z-amino)-1-pentanol
≥98.0%
Synonym(e):
Benzyl-N-(5-hydroxypentyl)-carbamat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CNH(CH2)5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.29
Beilstein:
4353228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
SMILES String
OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16)
InChIKey
TYIYHFWLYLHCHY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)