Wichtige Dokumente
94532
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decan -hydrochlorid
puriss., ≥99.5% (T)
Synonym(e):
4-Piperidon-ethylenacetal -hydrochlorid
About This Item
Qualität
puriss.
Assay
≥99.5% (T)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
193-197 °C
193-198 °C
SMILES String
Cl[H].C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7;/h8H,1-6H2;1H
InChIKey
VXBPZOLCIITMPB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)