Merck
94060
Sigma-Aldrich
Chloressigsäureanhydrid
technical, ≥90% (T)
Synonym(e):
Monochloressigsäureanhydrid
About This Item
Lineare Formel:
(ClCH2CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.98
Beilstein:
774533
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Dampfdruck
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Qualität
technical
Assay
≥90% (T)
Farbe
brown
bp
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-60 °C (lit.)
SMILES String
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
InChIKey
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)