Wichtige Dokumente
936162
RUMeIPr*
≥95%
Synonym(e):
2-(2,6-Dibenzhydryl-4-methylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CN(C)C1=CC=CC2=CN(C3=C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C=C(C)C=C3C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=[N+]21.[Cl-]
InChI
1S/C42H38N3.ClH/c1-31-27-37(40(32-17-8-4-9-18-32)33-19-10-5-11-20-33)42(44-29-36-25-16-26-39(43(2)3)45(36)30-44)38(28-31)41(34-21-12-6-13-22-34)35-23-14-7-15-24-35;/h4-30,40-41H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
PHYDGCNSIQWIAX-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)