935158
Infrared Ag2Se quantum dots
λmax, 980 nm, 50 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Silver based core type QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
50 mg/mL in toluene
Durchmesser
<15 nm
λmax
980 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ag][Se][Ag]
InChIKey
GNWCVDGUVZRYLC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)