Wichtige Dokumente
934046
Ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonym(e):
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl ethyl ether, 1-Ethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethane, ETFE, HFE 374
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤100 ppm HF
≤200 ppm H2O
bp
58 °C
mp (Schmelzpunkt)
-86 °C (lit.)
Dichte
1.21 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
FC(F)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C4H6F4O/c1-2-9-4(7,8)3(5)6/h3H,2H2,1H3
InChIKey
HBRLMDFVVMYNFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F
Flammpunkt (°C)
-15 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)