Merck
93315
Sigma-Aldrich
Tris-(tert.-butyl-dimethylsilyl)-phosphit
≥97.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H45O3PSi3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.78
Beilstein:
4437247
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.445
bp
82-84 °C/0.2 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
4-6 °C
Dichte
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H45O3PSi3/c1-16(2,3)23(10,11)19-22(20-24(12,13)17(4,5)6)21-25(14,15)18(7,8)9/h1-15H3
InChIKey
PEHSJBUJMHHQDE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagent used for the preparation of phosphonic acid silyl esters from halides; the TBDMS esters are more stable than the corresponding TMS esters; review
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J.-L. Montero et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1163-1163 (1987)
L. Wozniak et al.
Tetrahedron, 45, 2465-2465 (1989)