932094
TCzTrz
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
9,9′,9"-(5-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)benzene-1,2,3-triyl) tris(9H-carbazole)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Triplet Energy:-2.80 eV
S1: 2.96 eV
T1: 2.81 eV
Assay
≥99% (HPLC)
energy gap
0.16 eV, delta EST
Löslichkeit
toluene: soluble
Energie der Orbitale
HOMO -5.40 eV
LUMO -2.18 eV
UV-Absorption
λ: 335 nm±5 nm Amax
λ: 375 nm±5 nm Amax
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable