Merck
93003
Sigma-Aldrich
Tritylchlorid, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g Cl loading
Synonym(e):
Chlor-triphenylmethan, polymer gebunden, Polystyrol querverbunden mit Divinylbenzol, α-chlorbenzhydriliert, Triphenylchlormethan, polymer gebunden, Triphenylmethylchlorid
Größe auswählen
5 G
CHF 273.00
CHF 273.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 273.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 273.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Kennzeichnungsgrad
~1.1 mmol/g Cl loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C19H15Cl.C10H10.C8H8/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15H;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
TXMWQDFQVWGFTQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)