929867
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 2,000, PEI average Mn 30,000
Synonym(e):
PEG-b-PEI, PEG-PEI, Poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
PEG Mn 2000 Da
PEG average Mn 2,000
PEI Mn 30000 Da
PEI average Mn 30,000
Farbe
white to pale yellow
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable