Wichtige Dokumente
929514
ItHept HCl
≥95%
Synonym(e):
1,3-Bis(3-ethylpentan-3-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
SMILES String
CCC(CC)(CC)N1C=[N+](C(CC)(CC)CC)C=C1.[Cl-]
InChIKey
RQFXMBPPYZXOIW-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions