Merck
926116
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ts-DENEB
Synonym(e):
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
Größe auswählen
250 MG
CHF 82.20
1 G
CHF 241.00
5 G
CHF 658.00
CHF 82.20
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 82.20
1 G
CHF 241.00
5 G
CHF 658.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H33ClN2O3RuS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
650.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 82.20
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Ru+2].[S](=O)(=O)([N-][C@@H]([C@H](NCCOCc4ccc(cc4)C)c3ccccc3)c2ccccc2)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChIKey
INKUCOHLIHBSDN-ZAMYOOMVSA-M
Anwendung
(R,R)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Rechtliche Hinweise
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Taichiro Touge et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 14960-14963 (2011-08-30)
Newly developed oxo-tethered Ru amido complexes (R,R)-1 and their HCl adducts (R,R)-2 exhibited excellent catalytic performance for both asymmetric transfer hydrogenation and the hydrogenation of ketonic substrates under neutral conditions without any cocatalysts to give chiral secondary alcohols with high