Merck
926108
Sigma-Aldrich
(S)-RUCY-XylBINAP
Takasago
Synonym(e):
RuCl[(S)-daipena][(S)-xylbinap]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C71H73ClN2O2P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1184.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Ru+]c9c(ccc(c9)OC)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c%10ccc(cc%10)OC.P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3.[Cl-]
InChIKey
VBDGCLWXZBVBHR-UCPQXOCLSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
(S)-RUCY-XylBINAP is a ruthenabicyclic complex that shows excellent activity in the asymmetric hydrogenation of ketones.
Rechtliche Hinweise
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and