Merck
924431
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 154.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Funktionelle Gruppe
aldehyde
carboxylic acid
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c(ccc1C=O)C(=O)O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
InChIKey
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)