Wichtige Dokumente
923877
Pomalidomide-piperazine-C1-4-piperidine hydrochloride
Synonym(e):
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(4-(piperidin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
pomalidomide
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C(N2C(C(C=CC=C3N4CCN(CC5CCNCC5)CC4)=C3C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
InChI
1S/C23H29N5O4.ClH/c29-19-5-4-18(21(30)25-19)28-22(31)16-2-1-3-17(20(16)23(28)32)27-12-10-26(11-13-27)14-15-6-8-24-9-7-15;/h1-3,15,18,24H,4-14H2,(H,25,29,30);1H
InChIKey
FBHYBUUVOWFGNQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.