Merck
923435
Sigma-Aldrich
Di-1-adamantylphosphinoferrocene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H39FeP
Molekulargewicht:
486.45
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.21
Form
powder, crystals or chunks
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
256-262 °C
Anwendung
Di-1-adamantylphosphinoferrocene is a phosphine ligand for Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable