Wichtige Dokumente
920924
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on Si/SiO2 wafer
diam. 200 mm (8 in.)
Synonym(e):
Boronitrene, Hexagonal boron nitride monolayer, Single-layer hexagonal boron nitride, White graphene
Beschreibung
Bandgap: 5.97 eV
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm2)
Monolayer h-BN
Orientation: <1-0-0>
Raman Peak: 1370 /cm-1
Substrate Type/Doping: P/B
hBN Coverage: 100% with sporadic adlayers
Qualitätsniveau
Widerstandsfähigkeit
5-30 Ω-cm
Durchmesser
200 mm (8 in.)
Dicke
300 nm , Oxide
725 ± 25 μm , Wafer
Korngröße
>4 μm
SMILES String
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChIKey
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)