919217
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 600 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
5 mg/mL in toluene
Fluoreszenz
FWHM 23-28 nm
λem 600 nm
, quantum yield ≥70%
Funktionelle Gruppe
oleic acid
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.