Wichtige Dokumente
918784
PIM-EA-TB
Synonym(e):
Polymers of intrinsic microporosity
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)