Wichtige Dokumente
918776
PIM-py
Synonym(e):
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-pyridinecarbonitrile-3,3,3′,3′-tetramethyl-1,1′-spirobisin dane-5,5′,6,6′-tetrol co-polymer, Polymers of intrinsic microporosity
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)