914045
Peptide-RGD bioink preparation solution B
Empfohlene Produkte
Form
solution
Zusammensetzung
Preparation solution B (20mL)
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Peptide - RGD bioink preparation solution B is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide - RGD bioink (prod no.914444)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)