Wichtige Dokumente
913774
IEICO-4Cl
≥99%
Synonym(e):
2,2′-((2Z,2′Z)-(((4,4,9-tris(4-hexylphenyl)-9-(4-pentylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene 5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis(5,6-dichloro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Beschreibung
Band gap: Eg=1.27 eV
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Farbe
dark
Energie der Orbitale
HOMO -5.56 eV
LUMO -4.23 eV
SMILES String
[s]1c(c(cc1\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)Cl)Cl)C/%14=C(C#N)C#N)OCC(CCCC)CC)c2[s]c3c(c2)C(c6c3cc7c(c6)c8[s]c(cc8C7(c%13ccc(cc%13)CCCCCC)c%12ccc(cc%12)CCCCCC)c9[s]c(cc9OCC(CCCC)CC)\C=C%10/C(=O)c%11c(cc(c(c%11)Cl)Cl)C/%10=C(C#N)C#N)(c5ccc(cc5)CCCCCC)c4ccc(cc4
InChIKey
SVCAQTPUROMFDI-VMEYAEKKSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 914029 | 913006 | 900799 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
form solid | form solid | form solid | form solid |
description Band gap: Eg=1.27 eV | description Band gap: Eg=1.29 eV | description Band gap: Eg=1.34 eV | description Band gap:1.61eV |
color dark | color dark | color dark | color - |
orbital energy HOMO -5.56 eV | orbital energy HOMO -5.49 eV , LUMO -4.19 eV | orbital energy HOMO -5.32 eV , LUMO -3.95 eV | orbital energy HOMO -5.5 eV , LUMO -3.89 eV |
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)