Wichtige Dokumente
910732
CyPAd-DalPhos
≥95%
Synonym(e):
8-(2-(Dicyclohexylphosphaneyl)phenyl)-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantane
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
181-182 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
P4(C5(OC6(OC(OC4(C6)C)(C5)C)C)C)c1c(cccc1)P(C3CCCCC3)C2CCCCC2
InChI
1S/C28H42O3P2/c1-25-19-27(3)31-26(2,29-25)20-28(4,30-25)33(27)24-18-12-11-17-23(24)32(21-13-7-5-8-14-21)22-15-9-6-10-16-22/h11-12,17-18,21-22H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3
InChIKey
RDFYIHPJEXXODP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)