Wichtige Dokumente
909599
DHSO crosslinker
Synonym(e):
3,3′-Sulfinyldi(propanehydrazide), Dihydrazide sulfoxide, Mass spectrometry-cleavable crosslinker for studying protein-protein interations
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(CCC(=O)NN)CCC(=O)NN
InChIKey
XTCXQISMAWBOOT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Developing an Acidic Residue Reactive and Sulfoxide-Containing MS-Cleavable Homobifunctional Cross-Linker for Probing Protein–Protein Interactions
Development of a Novel Sulfoxide-Containing MS-Cleavable Homobifunctional Cysteine-Reactive Cross-Linker for Studying Protein–Protein Interactions
Structural dynamics of the human COP9 signalosome revealed by cross-linking mass spectrometry and integrative modeling
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Die Wahl des richtigen Vernetzungsmittels (Crosslinker) für Ihre biochemische Forschung oder Biokonjugationsforschung kann eine Herausforderung darstellen. Mit unserer Auswahlhilfe finden Sie den perfekten Crosslinker für Ihre Anwendungen.