Wichtige Dokumente
908320
2-Methylglutaric-4,5-13C2 acid solution
1 mg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solution
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C]([13CH2]CC(C)C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i3+1,5+1
InChIKey
AQYCMVICBNBXNA-ZIEKVONGSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)