Merck
908290
Sigma-Aldrich
Obeticholic acid-2,2,4,4,-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 MG
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 212.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H40D4O4
Molekulargewicht:
424.65
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.12
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)