Merck
907790
Sigma-Aldrich
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester
Synonym(e):
Absorbable isocyanate, Isocyanate
Größe auswählen
1 G
CHF 67.30
CHF 67.30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 67.30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H32N2O8
Molekulargewicht:
524.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.23
CHF 67.30
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
powder
Farbe
white to yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(=C=O)c1ccc(cc1)OCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCOc2ccc(cc2)N=C=O
InChIKey
NSHODRWCJJFXRE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)