Wichtige Dokumente
906913
TissueFab® bioink
Alg(Gel)ma -Vis/525 nm
Synonym(e):
Alginate, Bioink, GelMA-Alginate bioink, Gelatin methacrylamide, Gelatin methacrylate, Gelatin methacryloyl, Sodium alginate
Beschreibung
suitable for 3D bioprinting applications
Form
gel form (Viscous)
Verunreinigungen
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
Farbe
colorless to pale yellow
pH-Wert
6.5-7.5
Anwendung(en)
3D bioprinting
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Upper respiratory tract
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Biotinten können im 3D-Bioprinting-Verfahren zu funktionalen Gewebekonstrukten für das Wirkstoffscreening, die Krankheitsmodellierung und die In-vitro-Transplantation hergestellt werden. Wählen Sie die Biotinten und die Methode für spezifische Anwendungen in der Gewebezüchtung aus.
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.
Protokolle
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.