Wichtige Dokumente
905372
Pyruvic acid-1,2-13C2,d4
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2CD4O3
Molekulargewicht:
94.07
UNSPSC-Code:
12142201
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)