905291
Rh2(R-BTPCP)4
Synonym(e):
Davies dirhodium catalyst, Dirhodium tetrakis((S,R)-1-(4-bromophenyl)-2,2-diphenylcyclopropanecarboxylate), Dirhodium tetrakis[(R)-1-(4-bromophenyl)-2,2- diphenylcyclopropane carboxylate], Tetrakis[(R)-(-)-[(1R)-1-(4-bromophenyl)-2,2-diphenylcyclopropanecarboxylato]dirhodium(II), Tetrakis[(R)-1-(4-bromophenyl)-2,2- diphenylcyclopropane carboxylato]dirhodium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable